Learn More
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479807
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-40-2
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
MDL-Nummer MFCD00007212
InChI-Schlüssel QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt ∼20°C to 25°C
Siedepunkt 14°C to 16°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1577
Beilstein 521564
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch