Learn More
1-Chlor-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428376
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1-Chloro-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-hydroxybenzotriazole derivatives. It is important as a precursor to other compounds due to the two reactive sites present on the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-Nitrobenzol wurde bei der Synthese von 1-Hydroxybenzotriazol-Derivaten verwendet. Aufgrund der beiden reaktiven Stellen, die auf dem Molekül vorhanden sind, ist es als Vorläufer anderer Verbindungen wichtig.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.59 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-73-3
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.55
MDL-Nummer MFCD00007061
InChI-Schlüssel BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 31°C to 34°C
Dichte 1.348
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 509273
Merck Index 14,2151
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.59g/L.
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 99%