Learn More
1-Chlor-2-Iodethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
40.25 CHF - 528.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 624-70-4
Summenformel C2H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 190.41
MDL-Nummer MFCD00041453
InChI-Schlüssel JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Iodethan
SMILES ClCCI
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10742.03
1 g
40.25 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11312976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10742.06
5 g
139.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11322976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10742.14
25 g
528.79 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1-Chloro-2-iodoethane is used as a mild electrophile for iodination of metallated species, as in the conversion of an ortho-lithiated benzyl ether to the corresponding ortho-iodide. It reacts with 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinone, and obtain the 5-(2-chloro-ethoxy)-[1,4]naphthoquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-iodoethan wird als leichtes Elektrophil für die Iodierung von Metallspezies verwendet, etwa bei der Umwandlung von Ortho-Lithium.Benzylether zum entsprechenden Ortho-Iodid. Es reagiert mit 5-Hydroxy-[1,4]-naphthachinon und erhält 5-(2-chlor-ethoxy)-[1,4] naphthachinon.
Löslichkeit
Lösliche anorganische Lösungsmittel. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
624-70-4
190.41
JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
136438
ClCCI
C2H4ClI
MFCD00041453
1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
1-Chlor-2-Iodethan
Spezifikation
1-Chloro-2-iodoethane
2.088
>100°C (212°F)
1.566
1730865
1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
1-Chlor-2-Iodethan
136438
96%
624-70-4
61°C to 62°C (30 mmHg)
C2H4ClI
MFCD00041453
Lichtempfindlich
Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
ClCCI
190.41
190.41
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 677-827-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen