Learn More
1-Chlor-2,2,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318386
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether is a useful solvent for dispersing fluorinated materials.
For Research and Development use only. Not to be used in clinical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26675-46-7
Summenformel C3H2ClF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.49
MDL-Nummer MFCD00066609
InChI-Schlüssel PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Synonym isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
IUPAC-Name 2-Chlor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethan
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Farbe Farblos
Dichte 1.496g/mL
Siedepunkt 48°C to 49°C
Geruch Ether-like
Brechungsindex <1.3
Menge 5 g
Beilstein 1852087
Merck Index 14,5175
Formelmasse 184.49
Reinheit (%) 97%