Learn More
1-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377946
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
2500 mL
1-Butanol wird als Lösungsmittel für viele organische Reaktionen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, Beschichtungsindustrie und auch als Verdünnungsmittel/Reaktionspartner bei der Herstellung von Harnstoff-Formaldehyd- und Melaminformaldehyd-Harzen verwendet. Dient zur Herstellung von Medikamenten, Alkaloiden, Zusatzstoffen in Bodenreinigern, Konsumgütern und Fleckentfernern. Kommt als mobile Phase in der Papier- und Dünnschichtchromatographie zum Einsatz. Findet auch als Alternative für Benzin- und Dieselkraftstoffe Anwendung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Butanol wird als Lösungsmittel für viele organische Reaktionen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, Beschichtungsindustrie und auch als Verdünnungsmittel/Reaktionspartner bei der Herstellung von Harnstoff-Formaldehyd- und Melaminformaldehyd-Harzen verwendet. Dient zur Herstellung von Medikamenten, Alkaloiden, Zusatzstoffen in Bodenreinigern, Konsumgütern und Fleckentfernern. Kommt als mobile Phase in der Papier- und Dünnschichtchromatographie zum Einsatz. Findet auch als Alternative für Benzin- und Dieselkraftstoffe Anwendung.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Ketonen, Aldehyden, Ether, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
pH 7
Schmelzpunkt -90°C to -89°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 117°C to 118°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.399
UN-Nummer UN1120
Beilstein 969148
Merck Index 14,1540
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanol