Learn More
1-Brommethyl-2,2-Difluorcyclopropan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane |
CAS | 77613-65-1 |
Siedepunkt | 105°C to 107°C |
Summenformel | C4H5BrF2 |
MDL-Nummer | MFCD06797749 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN1992 |
Synonym | 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane |
InChI-Schlüssel | TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1C(C1(F)F)CBr |