Learn More
1-Brom-4-n-Nonylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466070
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51554-94-0
Summenformel C15H23Br
Molekulargewicht (g/mol) 283.25
MDL-Nummer MFCD00061116
InChI-Schlüssel LVCWOFRWEVUMNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-nonylbenzene, bromononylbenzene, 4-nonylbromobenzene, 4-n-nonylbromobenzene, 4-nonylphenyl bromide, acmc-209kuh, 4-bromo-1-nonylbenzene, 1-bromo-4-nonylbenzene
PubChem CID 12603095
IUPAC-Name 1-bromo-4-nonylbenzene
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-nonylbenzene
Dichte 1.115
Siedepunkt 107°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >120°C (248°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 1 g
Formelmasse 283.25
Reinheit (%) 98%