Learn More
1-Brom-4-iodobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401528
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
It is mainly used as the OLED pharmaceutical intermediate, as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes, as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone. It is also used in synthesis of β,β,dibromostyrenes, as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird hauptsächlich als pharmazeutisches OLED-Zwischenprodukt, als Reagenz für In-situ-Entsilylierung und Kopplung von silylierten Alkinen sowie als Substrat in kupferfreier Sonogashira-Kopplung in wässrigem Aceton verwendet. Es wird auch in der Synthese von β,β, Dibromstyrolen, als Ausgangsreagenz in den Gesamtsynthesen von ent-Conduramin A und ent-7-Deoxypancratistatin (Alkaloide) verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Licht lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-87-7
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.906
MDL-Nummer MFCD00001051
InChI-Schlüssel UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC-Name 1-Brom-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Siedepunkt 252°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Recognizable
Menge 10 g
Beilstein 1904545
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 282.91
Reinheit (%) 98%