Learn More
1-Brom-3,3-dimethylbutan-2-on, tech., Thermo Scientific™
33.30 CHF - 176.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-26-1
Summenformel C6H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 179.057
MDL-Nummer MFCD00000206
InChI-Schlüssel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-Name 1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10041794
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CD08380EA
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10051794
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CD08380EB
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10742587
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CD08380FA
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
5469-26-1
179.057
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
21642
CC(C)(C)C(=O)CBr
C6H11BrO
MFCD00000206
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
Spezifikation
1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
80.0
1.3300g/mL
C6H11BrO
MFCD00000206
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
21642
Tech.
5469-26-1
100.0
Bernsteinfarbene Glasflasche
(CH3)3CCOCH2Br
1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
CC(C)(C)C(=O)CBr
179.057
179.06
Technisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.