Learn More
1-Brom-3,3-dimethylbutan-2-on, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051794
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-26-1
Summenformel C6H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 179.057
MDL-Nummer MFCD00000206
InChI-Schlüssel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-Name 1-Brom-3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(C)(C)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.3300g/mL
Strukturformel (CH3)3CCOCH2Br
Menge 25 g
Formelmasse 179.06
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch