Learn More
1-Brom-2-Iodtetrafluorethan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460397
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-70-5
Summenformel C2BrF4I
Molekulargewicht (g/mol) 306.82
MDL-Nummer MFCD00042136
InChI-Schlüssel ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC-Name 1-Brom-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethan
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.648
Siedepunkt 78°C
Brechungsindex 1.433
Menge 5 g
Beilstein 1688466
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 306.82
Reinheit (%) 97%