Learn More
1-Brom-2-iodobenzol, 99 %, stabilsiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494985
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-55-1
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.9
MDL-Nummer MFCD00001030
InChI-Schlüssel OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC-Name 1-Brom-2-iodbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Farbe Gelb
Dichte 2.2030g/mL
Siedepunkt 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4I
Brechungsindex 1.6620 to 1.664
Menge 25 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Relative Dichte 2.203
Stabilisator copper
Formelmasse 282.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.