Learn More
1-Brom-2-Butanon, Tech. 85 %, stab. mit Calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358605
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 816-40-0
Summenformel C4H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 151.003
MDL-Nummer MFCD00000207
InChI-Schlüssel CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
PubChem CID 13156
IUPAC-Name 1-Brombutan-2-on
SMILES CCC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-butanone
Namenshinweis stabilized with calcium carbonate
Dichte 1.479
Siedepunkt 48°C to 49°C (10 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.465
Menge 1 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 741894
Formelmasse 151.01
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch