Learn More
1-Brom-2-(2-Methoxyethoxy)ethan, tech. 90 %, stab. mit Natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethan ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
Namenshinweis | stabilized with sodium carbonate |
Dichte | 1.347 |
Siedepunkt | 156°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Brechungsindex | 1.455 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2069579 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |