Learn More
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan, 90 %, mit Natriumkarbonat stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10417602
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54149-17-6
Summenformel C5H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00000238
InChI-Schlüssel HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
SMILES COCCOCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3470g/mL
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(OCH2CH2)2Br
Brechungsindex 1.455
Menge 10 g
Relative Dichte 1.347
IUPAC-Name 1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan
Stabilisator 0.1% sodium carbonate
Formelmasse 183.04
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane