Learn More
Sartorius Microsart™ 1-Wege-Verteiler
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
Marke: Sartorius 168M1-BS250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
- Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
- Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
- Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
- Optimal für Flüssigkeitstests
- Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
Biosart 250 Trichter | |
1 | |
176 mm | |
120 mm |
Edelstahl | |
250 mL | |
98 mm |