Learn More
1-(Boc-amino)cyclopropancarbonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458588
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88950-64-5
Summenformel C9H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
MDL-Nummer MFCD00083257
InChI-Schlüssel DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Menge 250 mg
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 98%