Learn More
1-Boc-4-hydroxypiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374156
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109384-19-2
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
MDL-Nummer MFCD01075174
InChI-Schlüssel PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Menge 1 g
Beilstein 7202094
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 98%