Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Description
In the Synthesis and antibacterial evaluation of a novel series of rifabutin-like spirorifamycins 1-Boc-3-pyrrolidinone is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei der Synthese und antibakteriellen Auswertung einer neuartigen Serie von Rifabutin-ähnlichen Spirorifampizin wird 1-Boc-3-pyrrolidinon verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Bei der Synthese und antibakteriellen Auswertung einer neuartigen Serie von Rifabutin-ähnlichen Spirorifampizin wird 1-Boc-3-pyrrolidinon verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
Schmelzpunkt | 34°C to 38°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 185.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Boc-3-pyrrolidinone
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Boc-3-pyrrolidinone