Learn More
1-Boc-3-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471680
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
In the Synthesis and antibacterial evaluation of a novel series of rifabutin-like spirorifamycins 1-Boc-3-pyrrolidinone is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei der Synthese und antibakteriellen Auswertung einer neuartigen Serie von Rifabutin-ähnlichen Spirorifampizin wird 1-Boc-3-pyrrolidinon verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101385-93-7
Summenformel C9H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.223
MDL-Nummer MFCD01631194
InChI-Schlüssel JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%