Learn More
1-Benzylindol-3-carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527990
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 27018-76-4
Summenformel C16H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.28
MDL-Nummer MFCD00057094
InChI-Schlüssel LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
PubChem CID 33671
IUPAC-Name 1-Benzylindol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 251.28
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • 1-Benzylindole-3-carboxylic acid