Learn More
(1-Benzyl-4-piperidyl)methanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561132
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 67686-01-5
Summenformel C13H19NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.301
MDL-Nummer MFCD00831014
InChI-Schlüssel FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
PubChem CID 736802
IUPAC-Name (1-Benzylpiperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 97%