Learn More
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484333
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4727-72-4
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD00006503
InChI-Schlüssel BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
PubChem CID 78461
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-ol
SMILES C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 121°C to 123°C (0.7 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 146118
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%