Learn More
1-Benzyl-3-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485463
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775-16-6
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00005342
InChI-Schlüssel DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrrolidinone, n-benzyl-3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinone, 1-benzyl-3-pyrrolidone, 1-benzyl-pyrrolidin-3-one, 1-benzyl pyrrolidin-3-one, 3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, benzyl-3-pyrrolidinone, pubchem10007, n-benzylpyrrolid-3-one
PubChem CID 69890
IUPAC-Name 1-Benzylpyrrolidin-3-on
SMILES C1CN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Dichte 1.091
Siedepunkt 77°C to 78°C (0.01 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 98%