Learn More
1-Benzyl-3-Brom-5-Fluor-1H-1,2,4-Triazol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10182834
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 214540-43-9
Summenformel C9H7BrFN3
Molekulargewicht (g/mol) 256.078
InChI-Schlüssel MUYAKFNLCJMPDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl, 3-bromo-5-fluoro-1-benzyl-1,2,4-triazole, 1-benzyl-3-bromo-5-fluoro-1h-1,2,4 triazole, 3-bromo-5-fluoro-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole, 3-bromanyl-5-fluoranyl-1-phenylmethyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 10901231
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-brom-5-fluor-1,2,4-triazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C(=NC(=N2)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-bromo-5-fluoro-1H-1, 2, 4-triazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.08
Reinheit (%) 97%