Learn More
1-Benzothiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314662
Click to view available options
Braunglasflasche, 250 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H5ClO2S2
MDL-Nummer MFCD03659701
Menge 250mg
Synonym benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
InChI-Schlüssel FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 1-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 232.696
PubChem CID 2776333
Formelmasse 232.71
Reinheit (%) 97%