Learn More
1-Benzhydryl-3-Azetidinylmethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate |
Schmelzpunkt | 111°C to 112°C |
Menge | 500 mg |
Formelmasse | 317.41 |
Reinheit (%) | 95% |