Learn More
1-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430613
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
-Adamantanamin-Hydrochlorid wird bei der prophylaktischen und symptomatischen Behandlung von Influenza A eingesetzt. Es wird auch als Antiparkinsonmittel, zur Behandlung von extrapyramidalen Reaktionen und bei postherpetischen Neuralgien verwendet. Es wird außerdem als ein NMDA-Rezeptorantagonist eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Ethanol (38 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml bei 25 °C) und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 665-66-7
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074723
InChI-Schlüssel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantane
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-Name Adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanamine hydrochloride
Schmelzpunkt 360°C
Menge 500 g
Beilstein 4198854
Merck Index 14374
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol
Formelmasse 187.71
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /