Learn More
1-Acetylpyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Acetylpyrene |
CAS | 3264-21-9 |
Schmelzpunkt | 86.0°C to 89.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C18H12O |
Menge | 5 g |
Synonym | 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
InChI-Schlüssel | KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Acetylpyrene