Learn More
Corning™ Klebestreifen für Temperaturen von 1 bis 8 °C
Für den Einsatz mit XT Cooling Core für CoolBox XT und CoolBox 2XT. Die Corning™ selbstklebenden Temperaturstreifen für den Bereich von 1 bis 8 °C verfügen über eine Flüssigkristall-Temperaturanzeige und zeigen die Oberflächentemperatur mit einer Auflösung von 1 °C an.
Marke: Corning™ 432091
46.59 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Permanent klebende Rückseite
- Nicht entfernbar oder autoklavierbar
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Schwarz | |
Temperaturstreifen | |
4/Karton | |
1 bis 8 °C | |
1,3 cm |
Permanent | |
LCD | |
XT Kühlkern für CoolBox XT und CoolBox 2XT | |
1/Packung | |
10.2 cm | |
0.13 cm |