Learn More
1,6-Bismaleimidohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465058
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Under mild conditions, will permit irreversible cross-linking of sulfhydral containing compounds at a pH range of 6.5 to 7.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
A sulfhydryl reactive homobifunctional cross linking reagent. Unter milden Bedingungen ermöglicht es eine irreversible Vernetzung von sulfhydralen Verbindungen mit einem pH-Bereich von 6.5 bis 7.5.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4856-87-5
Summenformel C14H16N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 276.292
MDL-Nummer MFCD00047122
InChI-Schlüssel PYVHLZLQVWXBDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-bismaleimidohexane, 1,6-dimaleimidohexane, n,n'-hexamethylenedimaleimide, 1,6-bis maleimido hexane, 1,1'-hexane-1,6-diyl bis 1h-pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1,1'-1,6-hexanediyl bis, maleimide, n,n'-hexamethylenedi, n,n'-hexamethylenebis maleimide, 1,1'-1,6-hexanediyl bis-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 20992
IUPAC-Name 1-[6-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Hexyl]Pyrrol-2,5-Dion
SMILES C1=CC(=O)N(C1=O)CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Bismaleimidohexane
Schmelzpunkt 144°C
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 276.29
Reinheit (%) 97%