Learn More
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402738
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose is used for the preparation of biologically important and structurally diverse products such as rifamycin S, indanomycin, thromboxane B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinone, macrolide antibiotics and modified sugars. It is used as a chemical tracer for biomass burning in atmospheric chemistry studies, particularly with respect to airborne particulate matter. It aids in the production of bioethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose wird zur Herstellung biologisch wichtiger und strukturell vielfältiger Produkte wie Rifamycin S, Indanomycin, Thromboxan B2, (+)-Biotin, Tetrodotoxin, Chinon, Makrolid-Antibiotika und modifizierter Zucker verwendet. Es wird als chemischer Tracer für die Verbrennung von Biomasse bei Atmosphärenchemiestudien, insbesondere in Bezug auf Partikel aus der Luft, verwendet. Es dient der Herstellung von Bioethanol.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Wasser.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C in einem kühlen, trockenen, gut abgedichteten Behälter. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-07-7
Summenformel C6H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00063248
InChI-Schlüssel TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
IUPAC-Name (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]Octan-2,3,4-Triol
SMILES OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose
Schmelzpunkt 180°C to 184°C
Menge 0.25 g
Beilstein 80998
Löslichkeitsinformationen Soluble in Ethanol and Water.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 99%