Learn More
Labcon ViewPoint™ Mikrozentrifugenröhrchen, thermochromisch, 1,5 ml
Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
Marke: Labcon 3005-840-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermochromatische ViewPoint™
- Temperatursignalisierung in Echtzeit
- Umkehrbarer Übergang von klar zu hellblau bei 4 °C mit vollem dunkelblauem Übergang bei 0 °C
- 1,5 ml
- Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Maus-Embryo-Assay (MEA), als sicher für Zellkulturen validiert
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Autoklavierbar | |
Farbwechsel von „klar zu blau“ bei 0 bis 4 °C | |
Zentrifugation | |
Einfrierbar bis -80 °C | |
Unsteril | |
ViewPoint™ | |
40.000 RZB |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
100/wiederverschließbarer Beutel/5 Beutel/Packung/2 Packungen/Gehäuse | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen), Spermienmotilitäts-Assay (SMA) Mausembryo-Assay (MEA) für die Zellkultur validiert | |
RT | |
Ja |