Learn More
Labcon 1,5 ml SuperSlik™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention mit angebrachten Kappen
Mit flachen Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon 3039-560-000-9
Beschreibung
- Mit flachen Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Ultrahochzentrifugation bis zu 20.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Standard-Mikroröhrchen mit Schnappverschluss | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
250/wiederverschließbarer Beutel, 10 Beutel/Karton | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
RT | |
Ja |
20.000 RZB | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
Einfrierbar bis -80 °C | |
Unsteril | |
SuperSliek™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention | |
Flacher Schnappverschluss |