Learn More
1,5-Cyclooctadienbis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)-Hexafluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383477
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Hydrierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38465-86-0
Summenformel C34H38F6IrP3
Molekulargewicht (g/mol) 845.81
MDL-Nummer MFCD00064800
InChI-Schlüssel LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Methyl(diphenyl)phosphan; Hexafluorphosphat
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 224°C (decomposition)
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone; Insoluble in water.
Formelmasse 845.79
Physikalische Form Kristallin