Learn More
1-(4-Trifluormethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 97°C to 99°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3261 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 312.66 |
Reinheit (%) | 95% |