Learn More
1,4-Dioxan, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15673910
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15673910
4 x 2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15673910
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 331474X2.5L
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
pH 6 bis 8 (bei 500 g/l 20 °C)
Schmelzpunkt 10 °C bis 12 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Farbe Farblos
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 °C bis 102 °C
Menge 4 x 2.5 l
Explosionsgrenze 0.22
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 356 °F
Geruch Aromatisch
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Name des Produkts
1,4-Dioxan, puriss, p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >