Learn More
1,4-Dioxan, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dioxan |
CAS | 123-91-1 |
Dichte | 1.034 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.22 |
Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Zündpunkt | 356 °F |
Summenformel | C4H8O2 |
MDL-Nummer | MFCD00006571 |
Dampfdruck | 27mmHg (20 °C), 40 mmHg (25 °C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,4-Dioxane
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane