Learn More
1,4-Dioxan, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060120
Click to view available options
Menge:
500 mL
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 6571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
pH 6 to 8
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 101°C
Menge 500 mL
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 41mbar at 20°C
Viskosität 1.32 mPaS at 20°C
Formelmasse 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dioxane