Learn More
1,4-Dioxan, ACS, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15698450
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Schmelzpunkt 12 °C
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 °C bis 104 °C
Menge 4 l
Explosionsgrenze 0.22
Zündpunkt 356 °C
Geruch Aromatisch
Verpackung Aluminiumflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 27 mmHg (20 °C), 40 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %