Learn More
1,4-Dioxan, 99.5 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267210
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.075 max. at 250nm, 0.125 max. at 240nm, 0.22 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 218nm
CAS Min. % 99.4
Farbe Braun bis gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Lösung
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.0002 % max.
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.025% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte HPLC