Learn More
1,4-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424270
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1,4-Dinitrobenzene is used in a study to evaluate the ionization mechanism and solvent effect by novel atmospheric pressure photoionization mass spectrometry in negative ion mode for analysis of some compounds. 1,4-Dinitrobenzene can be used in synthesis of dyes and dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dinitrobenzol wird in einer Studie zur Bewertung des Ionisierungsmechanismus und der Lösungsmittelwirkung durch neuartige Atmosphärendruck-Photoionisations-Massenspektrometrie im negativen Ionenmodus für die Analyse einiger Verbindungen verwendet. 1,4-Dinitrobenzol kann zur Synthese von Farbstoffen und Farbstoffintermediaten verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (0.8 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln und Salpetersäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-25-4
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00007314
InChI-Schlüssel FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC-Name 1,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dinitrobenzene
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Dichte 1.625
Siedepunkt 299°C
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (0.8g/L) at 20°C.
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) ≥98%