Learn More
1,4-Diiodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403317
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diiodbutan wird als Zusatzstoff zur Verbesserung der Leistung von Perovskit-Solarzellen verwendet. Es wird als Bindemittel für die Synthese von Anionenaustauschmembranen aus Zellulose verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-21-7
Summenformel C4H8I2
Molekulargewicht (g/mol) 309.92
MDL-Nummer MFCD00001099
InChI-Schlüssel ROUYUBHVBIKMQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene iodide, butane, 1,4-diiodo, tetramethylene diiodide, 1,4-diodobutane, a,?-diiodobutane, 1,4 diiodobutane, butane,4-diiodo, 1,4-diiodo-butane, pubchem3842, 1,4-bis iodanyl butane
PubChem CID 12337
IUPAC-Name 1,4-Diiodobutan
SMILES ICCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodobutane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt 5°C to 7°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 108°C to 110°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.6212
Menge 25 g
Beilstein 1098276
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 309.92
Reinheit (%) 99%