Learn More
1,4-Dibromoctafluorbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379365
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-48-8
Summenformel C4Br2F8
Molekulargewicht (g/mol) 359.839
MDL-Nummer MFCD00153112
InChI-Schlüssel RWWUGYJWSVESJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromooctafluorobutane, 1,4-dibromoperfluorobutane, butane, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, acmc-209i1o, 1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-butane, butane,1,4-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro, 1,4-bis bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4-octakis fluoranyl butane
PubChem CID 2736783
IUPAC-Name 1,4-Dibrom-1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluorbutan
SMILES C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(C(F)(F)Br)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromooctafluorobutane
Dichte 2.098
Siedepunkt 96°C to 98°C
Strukturformel Br(CF2)4Br
Brechungsindex 1.352
Menge 5 g
Beilstein 1777536
Formelmasse 359.84
Reinheit (%) 98%