Learn More
1,4-Di-tert-Butylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443367
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1,4-di-tert-butylbenzene (DTBB) is used as a crystallized form from several organic solvents to study the effect of solvents and crystallization conditions on its habit. It is also used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics and cross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Di-tert-Butylbenzol (DTBB) wird als kristallisierte Form aus mehreren organischen Lösungsmitteln verwendet, um die Wirkung von Lösungsmitteln und Kristallisationsbedingungen auf ihre Angewohnheit zu untersuchen. Es wird auch als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer organischer Verbindungen für die Fertigprodukte wie Härtemittel, technische Kunststoffe und Verbindungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Soluble in ethanol, benzene, carbon tetrachloride.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1012-72-2
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD00008836
InChI-Schlüssel OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 13895
IUPAC-Name 1,4-ditert-butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Di-tert-butylbenzene
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Dichte 0.985
Siedepunkt 236°C
Menge 5 g
Beilstein 1617000
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) 98%