Learn More
1,4-Butandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456720
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Butandiol wird in der chemischen Industrie häufig als Lösungsmittel zur Herstellung von Gamma-Butyrolacton und elastischen Fasern wie Spandex verwendet. Es wird als Vernetzungsmittel für thermoplastische Urethane, Polyester-Weichmacher, Lacke und Beschichtungen verwendet. Es unterliegt in der Gegenwart von durch Phosphorsäure erzieltes Teterahydrofuran, das ein wichtiges Lösungsmittel für verschiedene Anwendungen ist, einer Dehydrierung. Es fungiert als Zwischenprodukt und wird zur Herstellung von Polyethylen-Etherglycol (PTMEG), Polybutylenterephthalat (PBT) und Polyurethan (PU) verwendet. Es findet Anwendung als Industriereiniger und Klebstoffentferner.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Dimethylsulfoxid und Glykolether. Leicht mischbar mit Diethylether. Unmischbar mit aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-63-4
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002968
InChI-Schlüssel WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
PubChem CID 8064
ChEBI CHEBI:41189
IUPAC-Name Butan-1,4-Diol
SMILES OCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanediol
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.017
Siedepunkt 229°C to 230°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 1000 g
Beilstein 1633445
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Butanediol