Learn More
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349156
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 164014-95-3
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.966
MDL-Nummer MFCD01009696
InChI-Schlüssel SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
PubChem CID 2776178
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-ylboronsäure
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Menge 5 g
Beilstein 7478648
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%