Learn More
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8 )]hexadecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467605
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75920-10-4
Summenformel C12H24N4
Molekulargewicht (g/mol) 224.352
MDL-Nummer MFCD09953472
InChI-Schlüssel ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 337907
SMILES C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
Formelmasse 224.35