Learn More
1-[4-(4-Morpholinyl)-phenyl]-guanidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine |
Schmelzpunkt | ∼220°C (decomposition) |
Dichte | 1.309 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 220.27 |
Reinheit (%) | 98% |