Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. AD PEEKsil™ Schläuche
Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme
37.00 CHF - 65.35 CHF
Spezifikation
Typ | PEEKsil Schläuche 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0,025 mm Innendurchmesser x 250 mm Länge |
---|---|
Enthält | 2/Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15208753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624245 |
0.025 mm | 250 mm |
47.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15218753
|
Trajan Scientific and Medical™
0624249 |
0.025 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15208763
|
Trajan Scientific and Medical™
0624265 |
0.05 mm | 250 mm |
47.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15228773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624312 |
0.1 mm | 100 mm |
41.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15258773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624319 |
0.1 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15248773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624315 |
0.1 mm | 250 mm |
47.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12726248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624279 |
0.075 mm | 500 mm |
65.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15288773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624349 |
0.15 mm | 500 mm |
65.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12706248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624273 |
0.075 mm | 150 mm |
44.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12716248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624275 |
0.075 mm | 250 mm |
47.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15218773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624311 |
0.1 mm | 50 mm |
37.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15238773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624313 |
0.1 mm | 150 mm |
44.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15268773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624342 |
0.15 mm | 100 mm |
41.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15278743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624241 |
0.025 mm | 50 mm |
37.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15278773
|
Trajan Scientific and Medical™
0624345 |
0.15 mm | 250 mm |
47.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15288743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624242 |
0.025 mm | 100 mm |
41.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15298743
|
Trajan Scientific and Medical™
0624243 |
0.025 mm | 150 mm |
44.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
- PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
- Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
- Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
PEEKsil Schläuche 1/32 Zoll Außendurchmesser x 0,025 mm Innendurchmesser x 250 mm Länge | |
2/Packung |